T0514
N-ossido di trimetilammina
98%
Sinonimo/i:
TMANO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3NO · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.14
Beilstein:
3612927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagente per:
- Scissione del legame C-H
- Reazioni di ossidazione (ossidante)
- Agente decarbonilante per reazioni senza solvente
Trimethylamine N-oxide dihydrate can be used as:
- A decarbonylating agent in many chemical reactions.
- An oxidizing agent for organoboranes.
- A standard in the determination of amines in air samples using non-suppressed ion chromatography.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Electrophilic attack on diphosphazane-bridged derivatives of diruthenium nonacarbonyl by halogens. Crystal structure of [Ru2 ({′A}-I) I (CO)3 {{′A}-(PriO)2 PN (Et)P (OPri)2}2]
John S, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 10, 2761-2768 (1991)
Oxidation of organoboranes with trimethylamine N-oxide dihydrate
Kabalka GW
Journal of Organometallic Chemistry, 125(2), 273-280 (1977)
Hui Wei et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3276-3276 (2019-01-29)
Yarrowia lipolytica, known to accumulate lipids intracellularly, lacks the cellulolytic enzymes needed to break down solid biomass directly. This study aimed to evaluate the potential metabolic burden of expressing core cellulolytic enzymes in an engineered high lipid-accumulating strain of Y.