Documenti
92277
Sigma-Aldrich
N-ossido di trimetilammina
purum, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
TMANO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3NO · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.14
Beilstein:
3612927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
Stringa SMILE
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La trimetilammina N-ossido (TMAO) è un osmolita anfifilico capace di contrastare gli effetti denaturanti di urea, pressione e ghiaccio e di stabilizzare le proteine.
Applicazioni
La trimetilammina N-ossido diidrato può reagire con composti cluster carbonilici metallici di transizione e attivare lo spostamento di CO convertendo i ligandi di CO in biossido di carbonio.
Reagente per:
  • Scissione del legame C-H
  • Reazioni di ossidazione (ossidante)
  • Agente decarbonilante per reazioni senza solvente
Altre note
Ossidante per la cis-ossidazione catalitica OsO4 delle olefine con ingombro sterico; preparazione del composto instabile, cristallino anidro
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Cluster synthesis. 10. Reaction of Os3 (CO) 10 (. mu. 3-S) with trimethylamine N-oxide dihydrate. Syntheses and structural characterizations of Os3 (CO) 8 (NMe3)(. mu.-OH)(. mu. 3-S)(. mu.-H) and the six-atom-chain cluster Os6 (CO) 18 (. mu.-OH)(. mu. 4-S)(. mu. 3-S)(. mu.-H).
Adams RD, et al.
Inorganic Chemistry, 25(8), 1122-1127 (1986)
Counteraction of urea by trimethylamine N-oxide is due to direct interaction.
Meersman F, et al.
Biophysical Journal, 97(9), 2559-2566 (2009)
J.A. Soderquist et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3961-3961 (1986)
Trimethylamine N-oxide promoted reactions of manganese, molybdenum and tungsten carbonyl complexes.
Blumer DJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 173(1), 71-76 (1979)
Complex formation in aqueous trimethylamine-N-oxide (TMAO) solutions.
Hunger J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(16), 4783-4795 (2012)