Documenti fondamentali
SYNB135121
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 210 mm, clear borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware B135121, desiccator with Top Knob
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali:
clear borosilicate glass 3.3
Diam. est. bottiglia:
210 mm
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech B135121
Diam. est. bottiglia
210 mm
Descrizione generale
Desiccator, Clear, Id 210mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Applicazioni
kemetch; synthware; desiccator
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)