Documenti fondamentali
SRP8032
Sigma-Aldrich
IL-1 Receptor Type I (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type I, RI, Serpin F1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~80 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1R1(3554)
Descrizione generale
IL-1RI is the receptor for interleukin-1 alpha (IL-1A), beta (IL-1B), and interleukin-1 receptor antagonist protein (IL-1RA). Binding to the agonist leads to the activation of NF-kappaB. Signaling involves formation of a ternary complex containing IL1RAP, leading the activation of TOLLIP, MYD88, and IRAK1 or IRAK2.
Stato fisico
Lyophilized from PBS.
Ricostituzione
Reconstitute with 50 μL deionized water.
Altre note
Human IL-1RI (interleukin-1 receptor type I) (aa 21-336) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)