SRP3084
IL-1Ra human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ICIL-1RA, IL-1RN, IRAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
20-40 ng/mL
PM
17.2 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1R1(3554)
Descrizione generale
The interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra) is part of the IL-1 family and binds to IL-1 receptors without triggering any intracellular response. IL-1Ra, produced by hepatic cells, exhibits characteristics of an acute phase protein. Endogenous IL-1Ra is generated in various experimental animal models of disease, as well as in human autoimmune and chronic inflammatory conditions.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)