SRP6489
Carbonic Anhydrase 4/CA4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 31 kDa
observed mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ala 19 is the predicted N-terminal .)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CA4(762)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)