SRP6362
IL13RA2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP, Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
39.5 kDa (340 aa, 27-343 aa + His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IL13RA2(3598)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)