SRP6262
VEGFR1/Flt-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FLT, VEGFR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (N-terminus)
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 50.6 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 34 is the predicted N-terminus.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGFR1(2321)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)