P1588
Placenta Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PGF
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Placenta Growth Factor human, PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
powder
Qualità
endotoxin tested
PM
29 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1.0 EU/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.