SRP6172
IL-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1), BCGF, Binetrakin, Lymphocyte stimulatory factor 1, Pitrakinra
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
(14 and 19 kDa, monomer)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IL4(3565)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3