SRP3258
DKK-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Dickkopf-1, Dickkopf-related protein-1, SK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
35-40 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DKK1(22943)
Descrizione generale
The Dkk-1 gene is a prototype member of a newly identified gene family that encodes secreted glycoproteins responsible for regulating cell fate and neural patterning during embryonic development.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3