Documenti fondamentali
GF170
Sigma-Aldrich
Proteina DKK-1, ricombinante umana
The Dickkopf related protein 1 (or Dkk1 protein) is the founding member of the Dickkopf family of proteins that includes Dkk1, 2, 3, 4 & a related protein, Soggy.
Sinonimo/i:
Dickkopf related protein 1, DKK1, DKK, SK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La proteina correlata a Dickkopf 1 (Dkk1) è il primo membro della famiglia di proteine Dickkopf che comprende la Dkk1, 2, 3, 4 e una proteina correlata, la Soggy. Studi successivi hanno dimostrato che la Dkk-1 e la Dkk-4 svolgono un importante ruolo di regolazione nella via di segnalazione Wnt/β-catenina, formando dei complessi inibitori con le proteine 5 e 6 correlate ai recettori LDL. Questi complessi, denominati LRP5 e LRP6, sono componenti fondamentali del sistema di segnalazione Wnt/βcatenina. LPR5 e LPR6 sono proteine transmembrana monopasso che sembrano agire da co-recettori per i ligandi Wnt coinvolti nella cascata di segnalazione Wnt/βcatenina. È stato ipotizzato che inibendo questa via di segnalazione, essenziale per la formazione del pattern posteriore nei vertebrati, la Dkk-1 permetta lo sviluppo del pattern anteriore. Questa tesi è supportata dalla scoperta che nei topi, in assenza di espressione della proteina Dkk-1, non si verifica la formazione della testa e gli animali muoiono durante l'embriogenesi. La Dkk-1 ricombinante umana espressa nelle cellule umane 293 è una glicoproteina di 35-40 kDa contenente 235 residui amminoacidici.
Origine del prodotto: Cellule HEK293
Specificità
Reattività crociata
Nessuna
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di attività biologica: determinata in base alla sua capacità di inibire la proliferazione di cellule di carcinoma colorettale HCT116. A una concentrazione di Dkk-1 di 200 ng/mL si raggiunge un′inibizione della crescita del 40% circa.
Stato fisico
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Rachel Eyre et al.
Nature communications, 10(1), 5016-5016 (2019-11-05)
Dissemination of tumour cells to the bone marrow is an early event in breast cancer, however cells may lie dormant for many years before bone metastases develop. Treatment for bone metastases is not curative, therefore new adjuvant therapies which prevent