SRP3075
IL-12p80 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
80.0 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL12B(3593)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)