SRP3032
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
108.7 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TMPRSS15(5651)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3