SRP0679
LRRKTIDE
≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
1931.29
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Useful as a substrate for LRRK kinases.
Azioni biochim/fisiol
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
Sequenza
RLGRDKYKTLRQIRQ
Ricostituzione
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3