SRP0677
S6K Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
S6K Substrate, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
1155.43
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Useful as a substrate for active protein kinases, including CLK2, MRCKalpha, MRCKbeta, p70S6K, ROCK1, ROCK2, RSK1, RSK3, PIM1 and PIM2.
Azioni biochim/fisiol
The S6K sub peptide sequence (KRRRLASLR) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-238).
Sequenza
KRRRLASLR
Ricostituzione
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)