Documenti fondamentali
PHL82590
3-Methyl ellagic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-O-Methylellagic acid, 2,3,7-Trihydroxy-8-methoxy-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,7,8-Trihydroxy-3-methoxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Ellagic acid 3-methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H8O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.22
Beilstein:
1403110
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc1c2-c34
InChI
1S/C15H8O8/c1-21-11-7(17)3-5-9-8-4(15(20)23-13(9)11)2-6(16)10(18)12(8)22-14(5)19/h2-3,16-18H,1H3
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)