PHL80178
Amarogentin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)OC(=O)c4c(cc(cc4c5cc(ccc5)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@H]([C@H]2C=C)CCOC3=O
InChI
1S/C29H30O13/c1-2-16-17-6-7-38-26(36)19(17)12-39-28(16)42-29-25(24(35)23(34)21(11-30)40-29)41-27(37)22-18(9-15(32)10-20(22)33)13-4-3-5-14(31)8-13/h2-5,8-10,12,16-17,21,23-25,28-35H,1,6-7,11H2/t16-,17+,21-,23-,24+,25-,28+,29+/m1/s1
DBOVHQOUSDWAPQ-WTONXPSSSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)