SRP0585
Monkey CD46-BC, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
membrane co-factor protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
34.2 kDa
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Monkey ... CD46(17221)
Descrizione generale
Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) CD46-BC, also known as membrane co-factor protein, a.a. 35-328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.5 kDa (precursor), 34.2 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)