PZ0228
PF-04628935
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26ClN7OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.03
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) with an IC50 of 4.6 nM. Ghrelin and GSHR are involved in regulation of food intake and long-term energy homeostasis; GSHR ligands are of interest for obesity and other metabolic disorders. PF-04628935 is orally bioavailable and brain penetrant.
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)