Documenti fondamentali
SRP0447
Sigma-Aldrich
OTUD6B active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CGI-77, DUBA5, OTU domain containing 6B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
39 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... OTUD6B(51633)
Descrizione generale
Human deubiquitinating enzyme ovarian tumor domain- containing 6B, or OTUD6B (GenBank Accession No. NM_016023) amino acids 2-323 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=39 kDa, expressed in E. coli cells.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xu, Z. et al.
PLoS ONE, e14514-e14514 (2011)
Mathew E Sowa et al.
Cell, 138(2), 389-403 (2009-07-21)
Deubiquitinating enzymes (Dubs) function to remove covalently attached ubiquitin from proteins, thereby controlling substrate activity and/or abundance. For most Dubs, their functions, targets, and regulation are poorly understood. To systematically investigate Dub function, we initiated a global proteomic analysis of