SRP0349
Flt3 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD135, FLK2, STK1, fms-related tyrosine kinase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
54.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FLT3(2322)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)