SRP0230
XIAP Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
API3, BIRC4, IAP3, Baculoviral IAP repeat-containing protein 4 (BIRC4), E3 ubiquitin-protein ligase XIAP (MIHA), IAP-like protein (ILP1), Inhibitor of apoptosis protein 3, X-linked inhibitor of apoptosis
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥65% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
57 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... XIAP(331)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità