PZ0298
PF-03084014 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-[[(2S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]amino]-N-[1-[2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl]-1H-imidazol-4-yl]-pentanamide hydrobromide, Nirogacestat, PF 03084014 hydrobromide, PF 3084014 hydrobromide, PF-3084014 hydrobromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=C2C(CC[C@H](N[C@@H](CCC)C(NC3=CN(C(C)(C)CNCC(C)(C)C)C=N3)=O)C2)=CC(F)=C1.C
InChI
1S/C27H41F2N5O.CH4/c1-7-8-23(32-20-10-9-18-11-19(28)12-22(29)21(18)13-20)25(35)33-24-14-34(17-31-24)27(5,6)16-30-15-26(2,3)4;/h11-12,14,17,20,23,30,32H,7-10,13,15-16H2,1-6H3,(H,33,35);1H4/t20-,23-;/m0./s1
GLEYBLZDOTUZJH-WCRWPNQISA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)