SRE0116
Salt Active Nuclease (SAN)
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Sinonimo/i:
endonuclease, recombinant nuclease, salt active endonuclease, salt tolerant nuclease
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Livello qualitativo
Composizione
Triton-free
Confezionamento
pkg of 25 kU
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Can be used directly in cell medium or harvested supernatant without buffer adjustments
- Ideal for DNA removal directly in mammalian cell media
Caratteristiche e vantaggi
- Active at physiological conditions
- Endotoxin tested Animal origin free without buffer adjustments.
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
- Temperature: 25 – 50 °C
- Salt concentration (NaCl): 50 – 400 mM, optimal: 125 – 250 mM
- Mg2+: > 0.5 mM is required for activity, optimal: 4 - 15 mM
- pH: 6.5 – 9.5, optimal: 7.2 - 8.7
- Not recommended to use in presence of EDTA or urea.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)