SML3760
TFMT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 5-Trifluoromethyl-tubercidin, 7-β-D-Ribofuranosyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, Trifluoromethyl-tubercidin
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)