Documenti fondamentali
SML3739
Sigma-Aldrich
AZ Dyrk1B 33
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine, AZ-Dyrk1B-33
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective Dyrk1B kinase inhibitor that increased the number of incretin-expressing cells in diabetic mice.
AZ Dyrk1B 33 is a potent and selective Dyrk1B kinase (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1B) inhibitor. AZ Dyrk1B 33 potently increases the numbers of neurogenin 3-expressing enteroendocrine progenitors, Gip-expressing K-cells, and Glp-1-expressing L-cells in zebrafish and diabetic mice. It decreases glucose levels in both larval and juvenile zebrafish.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)