SML3682
ST2825
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,4′R,8′aR)-1-[2-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl]amino]phenyl]acetyl]tetrahydro-6′-oxo-spiro[pyrrolidine-2,7′(6′H)-[2H]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazine]-4′-carboxamide, PAM4-SP19-Beta8-NH2, ST 2825, ST-2825
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)