Documenti fondamentali
SML3658
Sigma-Aldrich
BMS-470539 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-N-((R)-1-(4-butyryl-4-phenylpiperidin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanamide dihydrochloride, 1-[1-(3-Methyl-L-histidyl-O-methyl-D-tyrosyl)-4-phenyl-4-piperidinyl]-1-Butanone dihydrochloride, BMS 470539 dihydrochloride, BMS470539 dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H41N5O4·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.62
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCCC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(CC1)C([C@H](NC([C@@H](N)CC3=CN=CN3C)=O)CC4=CC=C(C=C4)OC)=O)=O.[2HCl]
Azioni biochim/fisiol
BMS-470539 is a highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist (AMP stimulation EC50 = 11.6/16.2/16.8 nM using B16/HBL/CHO-MC1R; little or no potency toward MC2R, MC3R MC4R MC5R) with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo (15-100 μmol/kg via i.v. or s.c. 0.5-1 h prior to 1 μg LPS s.c.).
Highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)