Documenti fondamentali
GF33061137
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 10 g
Sinonimo/i:
SJ606300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 330-611-37
Peso
10 g
Dimensione nominale granuli
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)