Key Documents
GF10020339
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinonimo/i:
SI516021
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 100-203-39
Peso
500 g
Dimens. media particelle
0.1-1 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)