Key Documents
GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
SI516022
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 062-170-06
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
0.05 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Silicon carbide powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
GF32877445
Silicon carbide
Silicon carbide powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
GF19379920
Silicon carbide
Diamond nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636428
Diamond