Documenti fondamentali
GF19379920
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
Sinonimo/i:
SI676010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Saggio
98.7%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-799-20
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)