GF82027470
Silicon carbide
sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
Sinonimo/i:
SI673250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 820-274-70
Misura
50 × 50 mm
Spessore
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)