Documenti fondamentali
SML3503
Sigma-Aldrich
EN523
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(5-Methyl-2-furanyl)-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-2-piperazinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1
EN523 is a cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1. EN523 does not inhibit OTUB1 deubiquitination activity and serves as OTUB1 recruiter.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)