Documenti fondamentali
SML3287
Sigma-Aldrich
Sulfopin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)-N-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20ClNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Sulfopin is an in vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1) that binds to active site Cys113. Sulfopin induces downregulation of c-Myc target genes, inhibits tumor progression. It extends survival in murine and zebrafish models of MYCN-driven neuroblastoma, and in a murine model of pancreatic cancer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3