Key Documents
SML1198
Sigma-Aldrich
Terutroban
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, (R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, S18886
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22ClNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.91
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 25 to 31°, c = 1 in DMSO
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(N[C@@H]1CC2=CC=C(C)C(CCC(O)=O)=C2CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
InChI
1S/C20H22ClNO4S/c1-13-2-3-14-12-16(6-9-19(14)18(13)10-11-20(23)24)22-27(25,26)17-7-4-15(21)5-8-17/h2-5,7-8,16,22H,6,9-12H2,1H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
HWEOXFSBSQIWSY-INIZCTEOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist. The compound Terutroban blocks thromboxane induced platelet aggregation and vasoconstriction. Terutroban prevents vascular wall proliferation and atherogenesis, increases anti-oxidant enzymes like glutathione peroxidase, and has anti-inflammatory properties.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3