SML3834
Vorapaxar
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ethyl [(3aR,4aR,8aR,9aS)-9(S)-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1(R)-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6(R)-yl]carbamate, MK 5348, MK-5348, MK5348, SCH 530348, SCH-530348, SCH530348
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Fc1cc(ccc1)c2cnc(cc2)\C=C\[C@@H]3[C@H]4[C@@H](C[C@H]5[C@H]3CC[C@H](C5)NC(=O)OCC)C(=O)O[C@@H]4C
InChI
ZBGXUVOIWDMMJE-QHNZEKIYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)