SML3007
H3B-120
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1-Methyl-N4-(4-methyl-2-thiazolyl)-N1-(phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1CCN(CC1)C(N(C)CC2=CC=CC=C2)=O)NC3=NC(C)=CS3
InChI
1S/C19H24N4O2S/c1-14-13-26-18(20-14)21-17(24)16-8-10-23(11-9-16)19(25)22(2)12-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,13,16H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21,24)
ZEVOZXRSCSSPAO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)