Key Documents
SML3481
Sigma-Aldrich
Norursodeoxycholic acid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic acid, 24-Norursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-24-nor-5β-cholan-23-oic acid, Nourcholic acid, nor-UDCA, nor-Ursodeoxycholic acid, norUDCA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
QYYDXDSPYPOWRO-JHMCBHKWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Orally active bile acid, side chain-shortened ursodeoxycholic acid (UDCA) homologue with in vivo efficacy in cholestatic and fibrotic liver disease models.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3