SML3456
LUF7244
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
InChI
KKKJYDOHVKIIQP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)