SML3447
GO289
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-5-Bromo-2-methoxy-4-((3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-ylimino)methyl)phenol, 5-Bromo-2-methoxy-4-[[[3-(methylthio)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]imino]methyl]phenol, GO 289, GO-289
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3