SML3346
3-PEHPC
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-α-phosphono-3-pyridinepropanoic acid;, 2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, NE10790
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)C(O)(Cc1cnccc1)C(=O)O
InChI
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)