Key Documents
123544
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropylamine
99%
Sinonimo/i:
γ-Butoxypropylamine, 3-(Butyloxy)propylamine, 3-(n-Butoxy)propylamine, 3-Aminopropyl butyl ether, 3-Butoxy-1-propanamine, 3-Butoxypropanamine, 3-Butyloxy-1-propylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Butoxypropylamine may be used in the synthesis of N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiqiang Weng et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (32)(32), 3493-3498 (2007-08-08)
Several N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers [(R'')2PN(R')P(R'')2=PNP] () have been synthesized. They react with CrCl3(THF)3 in CH2Cl2 to give dinuclear chloro bridged Cr2(micro-Cl)2Cl4(PNP)2 () which converts to the corresponding mononuclear solvento complexes fac-CrCl3(PNP)(NCR) (). The structures