Key Documents
SML3324
Sigma-Aldrich
UNC6852
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-((furan-2-ylmethyl)amino)-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-8-yl)benzamido)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H48N10O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
832.97
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCCNC(C1=CC=C(C2=CN=C(NCC3=CC=CO3)N4C2=NN=C4)C=C1)=O)=O)N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5
Azioni biochim/fisiol
UNC6852 is a potent degrader of polycomb repressive complex 2 (PRC2) that targets EED. UNC6852 selectively degrades PRC2 components EED (embryonic ectoderm development), EZH2 (enhancer of zeste homolog 2), and SUZ12 (suppressor of zeste homolog 12) via recruitment of VHL. UNC6852 exhibit anticancer activities in model systems.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3