Key Documents
SML3169
Sigma-Aldrich
NR162
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Cyclopentylamino)-2-(2,5-dibromo-4-methylbenzylamino)-N-(3-(2-oxooxazolidin-3-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30Br2N6O3
Peso molecolare:
610.34
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
NR162 is a potent and selective (per DiscoverX KINOMEScan) inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK (Kd = 22 nM by ITC; IC50 = 80 nM by NanoBRET) with much reduced or little potency against other kinases tested (IC50 = 3.8 μM/TYRO3, 18.2 μM/ERBB3, >20 μM/ABL1, AURKC, RPS6KA6, PIKFYVE, RPS6KA5, LRRK2, STK38L by NanoBRET).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3