Documenti fondamentali
SML2590
Sigma-Aldrich
AZD3463
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AZD 3463, AZD-3463, N-(4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-[4-(4-Amino-1-piperidinyl)-2-methoxyphenyl]-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25ClN6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CN=C(N=C1C2=CNC3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4OC)N5CCC(CC5)N
InChI
1S/C24H25ClN6O/c1-32-22-12-16(31-10-8-15(26)9-11-31)6-7-21(22)29-24-28-14-19(25)23(30-24)18-13-27-20-5-3-2-4-17(18)20/h2-7,12-15,27H,8-11,26H2,1H3,(H,28,29,30)
GCYIGMXOIWJGBU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
AZD3463 is an orally available, potent receptor tyrosine kinase (RTK) inhibtor against anaplastic lymphoma kinase ALK (Ki = 0.75 nM; IC50 = 15-21 nM with 5FAM-Srctide as substrate & 30 μM ATP), insulin-like growth factor (IGF)-1 receptor (IGF1R), ROS1 (c-Ros), and Trk-A (NTRK1). AZD3463 effectively inhibits multiple crizotinib-resistant cancer growth and displays in vivo efficacy against FLT3-ITD-dependent MOLM-13 acute myeloid leukemia (AML) as well as NGP (wt ALK) & SH-SY5Y (ALK-F1174L) neuroblastoma in mice (15 mg/kg ip.).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)