407247
IGF-1R Inhibitor, PPP
The IGF-1R Inhibitor, PPP, also referenced under CAS 477-47-4, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
IGF-1R Inhibitor, PPP, Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Inhibitor, Picropodophyllin
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1COc2c1cc3c(c2)[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@H]3O)COC5=O)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IGF-1R both in vitro and in vivo
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Vasilcanu, D., et al. 2004. Oncogene23, 7854.
Girnita, A., et al. 2004. Cancer Res.64, 236.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3