SML3091
Irresistin-16
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine,7-([1,1?-biphenyl]-4-ylmethyl), IRS-16
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(N)=NC2=C1C3=C(C=C2)N(CC4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3