Documenti fondamentali
SML3869
Sigma-Aldrich
Avibactam Sodium
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,5R)-7-Oxo-6-(sulfooxy)-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide monosodium salt, AVE1330A sodium salt, NXL-104 sodium salt, Sulfuric acid mono[(1R,2S,5R)-2-(aminocarbonyl)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl] ester sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N3NaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])ON1[C@H]2CN([C@@H](CC2)C(=O)N)C1=O
InChI
RTCIKUMODPANKX-JBUOLDKXSA-M
Azioni biochim/fisiol
Avibactam is a reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor with IC50 values of 5 nM for CTX-M-15, 8nM for TEM-1, and 80 nM for P99 β-lactamase enzymes.
Reversible non-β-lactam, β-lactamase inhibitor
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)